Tisk…
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetaldehyde
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 6390 CZK
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02261732
CAS číslo: 4251-65-4