Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 19440 CZK
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
MW: 161.204 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739260
CAS číslo: 885275-83-2