Tisk…
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9278-1G OR9278-250MG OR9278-5G
APOSOR9278-1GEA 7540 CZK
APOSOR9278-1G APOSOR9278-250MG APOSOR9278-5G
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740169
CAS číslo: 161886-96-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III