Tisk…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927789-5G
APOSOR927789-5GEA 3410 CZK
APOSOR927789-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778346
CAS číslo: 14793-00-1