Tisk…
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 6250 CZK
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₆N₂
Bod tání: 27…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17281917
CAS číslo: 39806-89-8