Tisk…
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 21490 CZK
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Vzorec: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846608
CAS číslo: 1214901-53-7