Tisk…
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927724-100MG OR927724-1G OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA 4770 CZK
APOSOR927724-100MG APOSOR927724-1G APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457627
CAS číslo: 181130-14-3