Tisk…
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927699-1G OR927699-250MG OR927699-5G
APOSOR927699-1GEA 1910 CZK
APOSOR927699-1G APOSOR927699-250MG APOSOR927699-5G
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16046430
CAS číslo: 15595-71-8