Tisk…
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927681-1G OR927681-250MG
APOSOR927681-1GEA 12400 CZK
APOSOR927681-1G APOSOR927681-250MG
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18267024
CAS číslo: 1434128-49-0