Tisk…
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 18580 CZK
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190367
CAS číslo: 158387-20-3