Tisk…
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927673-1G
APOSOR927673-1GEA 13630 CZK
APOSOR927673-1G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461792
CAS číslo: 10199-63-0