Tisk…
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 9490 CZK
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154288
CAS číslo: 75039-59-7