4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927654-10G
OR927654-1G
OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA
14680
CZK
APOSOR927654-10G
APOSOR927654-1G
APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O MW: 180,591 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09880129 CAS číslo: 918515-16-9 |