Tisk…
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 7250 CZK
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156971
CAS číslo: 16094-31-8