2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927641-1G
OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA
7250
CZK
APOSOR927641-1G
APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00275762 CAS číslo: 42093-97-0 |