Tisk…
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927626-1G OR927626-250MG
APOSOR927626-1GEA 2780 CZK
APOSOR927626-1G APOSOR927626-250MG
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844645
CAS číslo: 198821-79-3