Tisk…
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 5060 CZK
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₇NO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04125391
CAS číslo: 58546-89-7