Tisk…
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 8500 CZK
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907911
CAS číslo: 89976-56-7