Tisk…
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927579-1G OR927579-5G
APOSOR927579-1GEA 1540 CZK
APOSOR927579-1G APOSOR927579-5G
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18427204
CAS číslo: 62484-12-2