Tisk…
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-boc-aminopropan-3-ol
OR927570-5G
APOSOR927570-5GEA 1910 CZK
APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Bod varu: 120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09751790
CAS číslo: 98642-44-5