Tisk…
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 10150 CZK
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09929168
CAS číslo: 45966-19-6