Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927545-1G OR927545-5G
APOSOR927545-1GEA 1410 CZK
APOSOR927545-1G APOSOR927545-5G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02110082
CAS číslo: 66662-48-4