Tisk…
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927527-1G OR927527-250MG
APOSOR927527-1GEA 11580 CZK
APOSOR927527-1G APOSOR927527-250MG
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,156 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234240
CAS číslo: 3201-21-6