7-Acetoxyindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927499-1G
OR927499-250MG
APOSOR927499-1GEA
4800
CZK
APOSOR927499-1G
APOSOR927499-250MG
7-Acetoxyindole 95%
7-Acetoxyindole
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151953 CAS číslo: 5526-13-6 |