Tisk…
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927484-100MG OR927484-1G OR927484-250MG
APOSOR927484-100MGEA 5200 CZK
APOSOR927484-100MG APOSOR927484-1G APOSOR927484-250MG
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970939
CAS číslo: 902837-67-6