Tisk…
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927468-1G OR927468-250MG
APOSOR927468-1GEA 22520 CZK
APOSOR927468-1G APOSOR927468-250MG
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24726515
CAS číslo: 67828-42-6