5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927407-1G
OR927407-250MG
APOSOR927407-1GEA
21920
CZK
APOSOR927407-1G
APOSOR927407-250MG
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec:
C₇H₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367908 CAS číslo: 70416-53-4 |