Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 18820 CZK
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234589
CAS číslo: 36887-98-6