Tisk…
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 24600 CZK
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739259
CAS číslo: 34164-91-5