Tisk…
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927383-1G OR927383-250MG
APOSOR927383-1GEA 12400 CZK
APOSOR927383-1G APOSOR927383-250MG
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
2-(Pyridin-2-yl)azepane
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663695
CAS číslo: 383128-97-0