Tisk…
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927360-1G OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA 9100 CZK
APOSOR927360-1G APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864293
CAS číslo: 340967-02-4