Tisk…
6-Methylindolin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927316-1G OR927316-5G
APOSOR927316-1GEA 1700 CZK
APOSOR927316-1G APOSOR927316-5G
6-Methylindolin-2-one 95%
6-Methylindolin-2-one
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457972
CAS číslo: 56341-38-9