2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927315-1G
OR927315-250MG
APOSOR927315-1GEA
19440
CZK
APOSOR927315-1G
APOSOR927315-250MG
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Vzorec:
C₇H₄ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738667 CAS číslo: 70838-55-0 |