Tisk…
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927314-1G OR927314-250MG
APOSOR927314-1GEA 1040 CZK
APOSOR927314-1G APOSOR927314-250MG
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO
MW: 155,582 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696881
CAS číslo: 59236-37-2