Tisk…
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 1870 CZK
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846477
CAS číslo: 55687-05-3