Tisk…
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927308-1G OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA 17990 CZK
APOSOR927308-1G APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381103
CAS číslo: 66869-71-4