Tisk…
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927307-1G OR927307-250MG OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA 6220 CZK
APOSOR927307-1G APOSOR927307-250MG APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863209
CAS číslo: 954226-94-9