Tisk…
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927277-1G OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA 2710 CZK
APOSOR927277-1G APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09035843
CAS číslo: 3440-30-0