Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927273-1G
OR927273-250MG
OR927273-5G
APOSOR927273-1GEA
695
CZK
APOSOR927273-1G
APOSOR927273-250MG
APOSOR927273-5G
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705766 CAS číslo: 41110-29-6 |