Tisk…
4-Propylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Propylphenyl)methanamine
OR927272-1G OR927272-250MG
APOSOR927272-1GEA 4600 CZK
APOSOR927272-1G APOSOR927272-250MG
4-Propylbenzylamine 95%
4-Propylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,233 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411009
CAS číslo: 538342-98-2