Tisk…
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 2690 CZK
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24335262
CAS číslo: 1434128-56-9