Tisk…
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 1820 CZK
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749988
CAS číslo: 1000341-75-2