Tisk…
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927212-1G OR927212-250MG
APOSOR927212-1GEA 21490 CZK
APOSOR927212-1G APOSOR927212-250MG
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173684
CAS číslo: 175136-13-7