Tisk…
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927201-1G OR927201-250MG
APOSOR927201-1GEA 12400 CZK
APOSOR927201-1G APOSOR927201-250MG
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658506
CAS číslo: 192811-37-3