Tisk…
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927158-1G OR927158-250MG
APOSOR927158-1GEA 24400 CZK
APOSOR927158-1G APOSOR927158-250MG
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18258739
CAS číslo: 1031433-06-3