Tisk…
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927139-1G OR927139-250MG
APOSOR927139-1GEA 18420 CZK
APOSOR927139-1G APOSOR927139-250MG
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971229
CAS číslo: 1015846-36-2