Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927126-1G OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA 16340 CZK
APOSOR927126-1G APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827456
CAS číslo: 851634-60-1