Tisk…
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927108-1G OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA 6190 CZK
APOSOR927108-1G APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991919
CAS číslo: 100047-52-7