Tisk…
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 18420 CZK
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Vzorec: C₅H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22565666
CAS číslo: 16864-45-2