(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927073-1G
OR927073-250MG
APOSOR927073-1GEA
9330
CZK
APOSOR927073-1G
APOSOR927073-250MG
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N MW: 190,07 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658424 CAS číslo: 885280-60-4 |